1-Allylcyclohexanol ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
A19066.09EA 299 EUR
A19066.09 A19066.88
1-Allylcyclohexanol ≥97%
1-Allylcyclohexanol
Kaava: C₉H₁₆O
MW: 140,22
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00021403
CAS-numero: 1123-34-8
EINECS: 000-000-0
UN: 0000