Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11575.36EA 1510 EUR
A11575.36 A11575.14 A11575.22
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Kaava: Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O
MW: 2946,12 g/mol (anhy)
Sulamispiste: 350 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151658
CAS-numero: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9