Dimagnesium germanide ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
45517.14EA 1930 EUR
45517.14 45517.06
Dimagnesium germanide ≥99.99% (metals basis)
Dimagnesium germanide
Kaava: GeMg₂
MW: 121,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11044441
CAS-numero: 1310-52-7