Barium selenite ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
A17451.22 A17451.36
Barium selenite ≥97%
Kaava: BaO₃Se
MW: 264,29
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00003446
CAS-numero: 13718-59-7
EINECS: 237-280-0
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Order Now
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm