Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
14676.09EA 84.3 EUR
14676.09 14676.36 14676.22
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Calcium disilicide
Kaava: CaSi₂
MW: 96,25 g/mol
Sulamispiste: ∼ 1000 °C
Tiheys: 2,5
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015977
CAS-numero: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
UN: 1405
ADR: 4.3,II