Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A13189.0EEA 187 EUR
A13189.0E A13189.0C A13189.36
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Kaava: F₆MgSi·6H₂O
Tiheys: 1,79
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150250
CAS-numero: 18972-56-0
EINECS: 241-022-2
UN: 2853
ADR: 6.1,III