Tris(trimethylsilyl)borate
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO381240250EA
111
EUR
ACRO381240250
ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Kaava:
C₉H₂₇BO₃Si₃ MW: 278,376 g/mol Kiehumispiste: 183…185 °C (760 mmHg) Tiheys: 0,834 g/cm³ Leimahduspiste: 42 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00051588 CAS-numero: 4325-85-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |