Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L06277.06EA 54.8 EUR
L06277.06 L06277.14
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Tris(trimethylsilyl)borate
Kaava: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278,376 g/mol
Kiehumispiste: 183…185 °C
Sulamispiste: –35 °C
Tiheys: 0,834
Leimahduspiste: 42 °C (107 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051588
CAS-numero: 4325-85-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III