Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAT2543-25GEA
75.9
EUR
TCIAT2543-25G
TCIAT2543-100G
Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(trimethylsilyl)borate
Kaava:
C₉H₂₇BO₃Si₃ MW: 278,376 g/mol Kiehumispiste: 180°C Sulamispiste: -35°C Leimahduspiste: 41°C |
MDL numero:
MFCD00051588 CAS-numero: 4325-85-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |