Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
12844.22EA 722 EUR
12844.22 12844.14
Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Pentacopper silicide
Kaava: Cu₅Si
MW: 345,79 g/mol
Sulamispiste: 825 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134719
CAS-numero: 12159-07-8
EINECS: 235-286-8