Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
88393.18EA 632 EUR
88393.18 88393.09
Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Titanium aluminide
Kaava: AlTi
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00210656
CAS-numero: 12003-96-2
UN: 3089
ADR: 4.1,II