Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
22895.14EA 254 EUR
22895.14 22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Titanium trialuminide
Kaava: Al₃Ti
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00054094
CAS-numero: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II