Hafnium disilicide
Toimittaja: Thermo Scientific
12564.09EA 387 EUR
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Kaava: HfSi₂
MW: 234,66 g/mol
Sulamispiste: 1680 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00167026
CAS-numero: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1