Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
13087.30EA 1280 EUR
13087.30 13087.18
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentatitanium trisilicide
Kaava: Si₃Ti₅
MW: 323,76 g/mol
Sulamispiste: 2130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01310208
CAS-numero: 12067-57-1
EINECS: 235-082-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III