Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
41115.KSEA 1060 EUR
41115.KS
Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Titanium disilicide
Kaava: Si₂Ti
MDL numero: MFCD00151541
CAS-numero: 12039-83-7
EINECS: 234-904-3