Zirconium disilicide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 4% Hf)
Toimittaja: Thermo Scientific
36322.22EA 703 EUR
36322.22 36322.14
Zirconium disilicide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 4% Hf)
Zirconium disilicide
Kaava: Si₂Zr
MW: 147,39 g/mol
Tiheys: 4,88
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151547
CAS-numero: 12039-90-6
EINECS: 234-911-1