Niobium nitride
Toimittaja: Thermo Scientific
12146.09EA 189 EUR
12146.09 12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
Kaava: NNb
MW: 106,92 g/mol
Sulamispiste: 2573 °C
Tiheys: 8,40
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016239
CAS-numero: 24621-21-4
EINECS: 246-362-5