Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
13100.22EA 726 EUR
13100.22 13100.14
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Kaava: NbSi₂
MW: 149,08 g/mol
Sulamispiste: 1950 °C
Tiheys: 5,7
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151537
CAS-numero: 12034-80-9
EINECS: 234-812-3