Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
39471.14EA 242 EUR
39471.14 39471.22
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentaniobium trisilicide
Kaava: Nb₅Si₃
MW: 548,79 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00213811
CAS-numero: 12060-34-3