Chromium antimonide ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18112.18EA 525 EUR
A18112.18 A18112.09
Chromium antimonide ≥99%
Chromium antimonide
Kaava: CrSb
MW: 173,75
Tiheys: 7,11
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049884
CAS-numero: 12053-12-2
EINECS: 234-998-6
UN: 1549
ADR: 6.1,III