Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
12151.18EA 149 EUR
12151.18 12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Kaava: CrSi₂
MW: 108,17
Sulamispiste: 1490 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00168070
CAS-numero: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0