Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41063.KSEA 2220 EUR
41063.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Kaava: CrSi₂
MW: 108,17
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00168070
CAS-numero: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0