Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), thickness 6.35 mm (0.250 in)
Toimittaja: Alfa Aesar
41079.KSEA 2310 EUR
41079.KS
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), thickness 6.35 mm (0.250 in)
Molybdenum disilicide
Kaava: MoSi₂
MW: 152,11 g/mol
Sulamispiste: 1870…2030 °C
Tiheys: 6,31
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151535
CAS-numero: 12136-78-6
EINECS: 234-786-3
UN: 0000