Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Alfa Aesar
36384.06EA 193 EUR
36384.06 36384.14
Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Manganese trialuminide
Kaava: Al₃Mn
MW: 135,88
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00213943
CAS-numero: 12253-13-3
EINECS: 235-492-8
UN: 0000