Triiron aluminide ≥97.5% (metals basis)
Toimittaja: Alfa Aesar
40006.18EA 130 EUR
40006.18
Triiron aluminide ≥97.5% (metals basis)
Triiron aluminide
Applications: Substitute for stainless steel with better high temperature strength. Good corrosion resistance in sulfidizing environments
Kaava: AlFe₃
Sulamispiste: 1540 °C
Tiheys: 6,72
MDL numero: MFCD00210617
CAS-numero: 12003-42-8
EINECS: 234-427-0
UN: 3178
ADR: 4.1,II