Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
36251.30EA 1030 EUR
36251.30 36251.18
Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Dinickel silicide
Kaava: Ni₂Si
MW: 145,47 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151367
CAS-numero: 12059-14-2
EINECS: 235-033-1
ADR: 9,III