Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
14019.22EA 999 EUR
14019.22 14019.14
Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Iron silicide
Kaava: FeSi
MW: 83,93 g/mol
Sulamispiste: 1410 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016086
CAS-numero: 12022-95-6
EINECS: 234-671-8