1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L17666.03EA 154 EUR
L17666.03 L17666.06
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Kaava: C₁₂H₁₂BrN
MW: 250,14 g/mol
Kiehumispiste: 137…139 °C (2 mmHg)
Tiheys: 1,4305
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093945
CAS-numero: 59557-93-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III