2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
Synonyms:
α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
B23960.09
B23960.18
B23960.30
B23960.09EA
119
EUR
B23960.09
B23960.18
B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 613-54-7
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 639153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004109
Kaava:
C₁₂H₉BrO MW: 249,11 g/mol Sulamispiste: 80…85 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00004109 CAS-numero: 613-54-7 EINECS: 210-348-7 UN: 3261 ADR: 8,II |