3,6-Dichloropicolinic acid (2-hydroxyethyl)ammonium salt, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36529-250MGEA 48.8 EUR
36529-250MG
3,6-Dichloropicolinic acid (2-hydroxyethyl)ammonium salt, Supelco®
3,6-Dichloropicolinic acid (2-hydroxyethyl)ammonium salt
Kaava: C₈H₁₀Cl₂N₂O₃
MDL numero: MFCD00777778
CAS-numero: 57754-85-5
EINECS: 260-929-4