2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20025.03EA 470 EUR
L20025.03
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide
Kaava: C₅H₂ClFN₂O₃
MW: 192,53 g/mol
Sulamispiste: 176…178 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039346
CAS-numero: 101664-56-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III