2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50049.03EA 125 EUR
H50049.03 H50049.06
2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Kaava: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,45 g/mol
Sulamispiste: 162…167 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663520
CAS-numero: 544671-78-5