4-Chloropyridine-N-oxide
Toimittaja: Molekula
MOLEM33671692EA 300 EUR
MOLEM33671692
4-Chloropyridine-N-oxide
4-Chloropyridine-N-oxide
Kaava: C₅H₄ClNO
MDL numero: MFCD00047425
CAS-numero: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2