4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC1540-25GEA 556 EUR
TCIAC1540-25G TCIAC1540-5G
4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (by GC)
4-Chloropyridine-N-oxide
Kaava: C₅H₄ClNO
MDL numero: MFCD00047425
CAS-numero: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/58/28938758.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %