2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13857.14EA 489 EUR
A13857.14 A13857.06 A13857.22
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Kaava: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Sulamispiste: 157…162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134165
CAS-numero: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7