2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBRF03759DAEA 0 EUR
MAYBRF03759DA MAYBRF03759EA
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Kaava: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
MDL numero: MFCD00052830
CAS-numero: 25462-85-5