2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26805.MEEA 252 EUR
H26805.ME
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Kaava: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Sulamispiste: 118…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01862658
CAS-numero: 280566-45-2
EINECS: None