6-Methylnicotinamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16039.06EA 532 EUR
A16039.06 A16039.03
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Kaava: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Sulamispiste: 195…199 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006342
CAS-numero: 6960-22-1