4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19457.03EA 73.1 EUR
L19457.03
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Kaava: C₇H₈N₂O₂
MW: 168,15 g/mol
Sulamispiste: 92…94 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065172
CAS-numero: 37699-43-7