4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
A12533.03EA 74.8 EUR
A12533.03 A12533.06
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Kaava: C₄BrCl₃O₂S₂
Sulamispiste: 67…71 °C
MDL numero: MFCD00051664
CAS-numero: 166964-36-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II