3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSEW02652CBEA 0 EUR
MAYBSEW02652CB MAYBSEW02652.0001 MAYBSEW02652DA
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Kaava: C₄HBrCl₂O₂S₂
MW: 295,9895 g/mol
MDL numero: MFCD00052094
CAS-numero: 166964-35-8