Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO305420250 ACRO305420050
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Kaava: C₅H₅NOS
MW: 127,17
Sulamispiste: 179…182 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010425
CAS-numero: 5813-89-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179°C to 182°C
GC ≥98.5 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm