2-Nitro-4-thiophenecarboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10705.03EA 741 EUR
A10705.03 A10705.MD A10705.06
2-Nitro-4-thiophenecarboxylic acid ≥98%
2-Nitro-4-thiophenecarboxylic acid
Kaava: C₅H₃NO₄S
MW: 173,15
Sulamispiste: 145…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052582
CAS-numero: 40357-96-8