2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11763.06EA 417 EUR
A11763.06 A11763.03
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Kaava: C₅H₆S₂
Kiehumispiste: 82…84 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052382
CAS-numero: 5780-36-9
ADR: 9,III