Thiophene-2-ethylamine
Toimittaja: Molekula
MOLE41164148-1GEA 0 EUR
MOLE41164148-1G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Kaava: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
MDL numero: MFCD00051495
CAS-numero: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9