Thiophene-2-ethylamine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAA1637-250GEA 410 EUR
TCIAA1637-250G TCIAA1637-25G TCIAA1637-5G
Thiophene-2-ethylamine ≥98.0% (by GC)
Thiophene-2-ethylamine
Kaava: C₆H₉NS
MW: 127,21
Kiehumispiste: 201°C
Leimahduspiste: 88°C
MDL numero: MFCD00051495
CAS-numero: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/94/28929794.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %