Thiophene-2-methylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A11700.22EA 987 EUR
A11700.22 A11700.14 A11700.06
Thiophene-2-methylamine 97%
Thiophene-2-methylamine
Kaava: C₅H₇NS
MW: 113,19 g/mol
Kiehumispiste: 85…88 °C (14 mmHg)
Tiheys: 1,100
Leimahduspiste: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005460
CAS-numero: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ADR: 8,III