Thiophene-2-methylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAA2419-25GEA 148 EUR
TCIAA2419-25G TCIAA2419-5G
Thiophene-2-methylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Thiophene-2-methylamine
Kaava: C₅H₇NS
MW: 113,19
Kiehumispiste: 99°C
Leimahduspiste: 74°C
MDL numero: MFCD00005460
CAS-numero: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/28930602.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %