Thiophene-3-methylamine
MAYBCC13113CBEA 0 EUR
MAYBCC13113CB MAYBCC13113DA
Thiophene-3-methylamine
Thiophene-3-methylamine
Kaava: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
MDL numero: MFCD01529872
CAS-numero: 27757-86-4