Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L10961.14EA 359 EUR
L10961.14 L10961.06
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Kaava: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Sulamispiste: 132…136 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022509
CAS-numero: 29683-84-9
EINECS: 249-778-5